Learn More
Solution étalon d’ammoniac, Ion HIQU, Chem-Lab
Code produit 11969012
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11969012 100 mL 100mL
11979012 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11969012 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL01.0111.0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Contient 1000 μg/ml de NH4+. La solution étalon d’ammoniac, Ion HIQU, Chem-Lab est une solution à composant unique avec 2,97 g de NH4Cl pour 1 l de H2O.
La solution étalon d’ammonium est utilisée comme étalon analytique/élémentaire et en chromatographie d’échange d’ions. Elle est utilisée pour la détermination de l’ammoniac et pour l’étalonnage de l’équipement à l’aide de capteurs d’ammoniac.
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorhydrate d'amine
Spécification
Odeur Odorless
Densité 1.00g/mL
Forme physique Liquide
Concentration 2.97g NH4Cl per 1L of H2O
Couleur Incolore
pH ±5
Solubilité Soluble
SMILES N.Cl
Quantité 100 mL
Poids de la formule 53.49g/mol