Learn More
Sulfamate d’ammonium, ≥98,0 %, Réactif ACS, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Sulfamate |
| Point de fusion | 131 °C à 135 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NH4SO3NH2 |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 114,12g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥ 98,0% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Afficher plus |