Learn More
Sulfamate d’ammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ammonium sulfamate is applied in water solution or oil-water emulsion as a leaf, or foliar spray for control of woody plants, or it is applied as crystals or concentrated solution to cuts in the bark or on freshly-cut stumps of undesirable trees to prevent resprouting. Used as a compost accelerator, flame retardant and in industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfamate d’ammonium est appliqué dans une solution d’eau ou une émulsion huile-eau comme feuille, ou un spray foliaire pour le contrôle des plantes ligneuses, ou il est appliqué comme cristaux ou solution concentrée aux coupes dans l’écorce ou à des souches fraîchement coupées d’arbres indésirables afin d’empêcher les rejets. Utilisé comme accélérateur de compost, produit ignifuge et dans les processus industriels.
Solubilité
Soluble dans l’eau(2800 g/L). Insoluble dans le méthanol, l’éther et le n-octanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Stocké dans des récipients hermétiquement fermés et dans un endroit à l’abri de l’air et de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 160°C (decomposition) |
| Nom chimique ou matériau | Ammonium sulfamate |
| Point de fusion | 131°C to 135°C |
| pH | 5.2 |
| Quantité | 1000 g |
| Odeur | Weak |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Formule linéaire | NH4SO3NH2 |
| Merck Index | 14,554 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water(2800g/L ). Insoluble in methanol,ether,n-octanol. |
| Afficher plus |