Learn More
Sulfamate d’ammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453278 250 g 250g
11443278 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17696.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Ammonium sulfamate is applied in water solution or oil-water emulsion as a leaf, or foliar spray for control of woody plants, or it is applied as crystals or concentrated solution to cuts in the bark or on freshly-cut stumps of undesirable trees to prevent resprouting. Used as a compost accelerator, flame retardant and in industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfamate d’ammonium est appliqué dans une solution d’eau ou une émulsion huile-eau comme feuille, ou un spray foliaire pour le contrôle des plantes ligneuses, ou il est appliqué comme cristaux ou solution concentrée aux coupes dans l’écorce ou à des souches fraîchement coupées d’arbres indésirables afin d’empêcher les rejets. Utilisé comme accélérateur de compost, produit ignifuge et dans les processus industriels.
Solubilité
Soluble dans l’eau(2800 g/L). Insoluble dans le méthanol, l’éther et le n-octanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Stocké dans des récipients hermétiquement fermés et dans un endroit à l’abri de l’air et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7773-06-0
Formule moléculaire H6N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 114.119
Numéro MDL MFCD00011429
Clé InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
CID PubChem 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nom IUPAC sulfamate d’azanium
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Point d’ébullition 160°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfamate
Point de fusion 131°C to 135°C
pH 5.2
Quantité 250 g
Odeur Weak
Sensibilité Hygroscopic
Formule linéaire NH4SO3NH2
Merck Index 14,554
Informations sur la solubilité Soluble in water(2800g/L ). Insoluble in methanol,ether,n-octanol.
Poids de la formule 114.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium sulfamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfamate