Learn More
Sulfamate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055740 100 g Flacon en plastique 100g
10301501 5 g Flacon en verre 5g
10075690 500 g Flacon en plastique 500g
10195553 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10055740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.40€
    41.60€ / 100g
    Économisez 2.80€
    6% de réduction
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-06-0
Formule moléculaire H6N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 114.119
Numéro MDL MFCD00011429
Clé InChI GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
CID PubChem 24482
ChEBI CHEBI:81950
Nom IUPAC sulfamate d’azanium
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfamate
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.10% max.
Formule linéaire H2NSO3NH4
Merck Index 15, 551
Poids de la formule 114.12
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfamate
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faresætning
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.