Description
- Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
- Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium sulfamate |
| Point de fusion | 131°C to 135°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.5 to 6.0 (at 25°C) |
| Quantité | 25 g |
| Formule linéaire | NH4SO3NH2 |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 114.12g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Afficher plus |