Learn More
Sulfate d’ammonium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459173 1000 g 1000g
11469173 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11682.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Le sulfate d’ammonium est souvent utilisé comme engrais pour les sols alcalins. En biochimie, il est utilisé pour purifier les protéines selon la méthode de précipitation du sulfate d’ammonium. En tant qu’additif alimentaire, il sert de régulateur d’acidité dans les farines et les pains. Il est utilisé dans la préparation d’autres sels d’ammonium, notamment le persulfate d’ammonium. Il est employé dans diverses applications en tant que retardateur de flamme et conservateur de bois. Il s’agit également d’une matière première pour diverses substances chimiques telles que les teintures et les produits pharmaceutiques. Une solution saturée de sulfate d’ammonium dans l’eau lourde sert d’étalon externe pour la spectroscopie RMN du soufre-33.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate d’ammonium est souvent utilisé comme engrais pour les sols alcalins. En biochimie, il est utilisé pour purifier les protéines selon la méthode de précipitation du sulfate d’ammonium. En tant qu’additif alimentaire, il sert de régulateur d’acidité dans les farines et les pains. Il est utilisé dans la préparation d’autres sels d’ammonium, notamment le persulfate d’ammonium. Il est employé dans diverses applications en tant que retardateur de flamme et conservateur de bois. Il s’agit également d’une matière première pour diverses substances chimiques telles que les teintures et les produits pharmaceutiques. Une solution saturée de sulfate d’ammonium dans l’eau lourde sert d’étalon externe pour la spectroscopie RMN du soufre-33.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec diverses substances telles que les agents oxydants hautement réactifs et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion ∼280°C (décomposition)
Quantité 1000 g
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone.
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 1.769