Learn More
Sulfate d’ammonium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10424945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10424945 250 g Flacon en plastique 250g
10184780 1 kg Flacon en plastique 1kg
10731424 5 kg Flacon en plastique 5kg
11904251 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10424945 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205872500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    23.65€ / 250g
    Économisez 3.55€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion 280.0°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Informations sur la solubilité Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.01% max. (as SO4)
Densité 1.76