Learn More
Sulfate d’ammonium, 99,9995 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10047739 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10047739 50 g Flacon en verre 50g
10007789 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10047739 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194150500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    89.90€ / 50g
    Économisez 5.90€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion 280.0°C
Couleur Jaune à orange
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.9995%
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Informations sur la solubilité Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces