Learn More
Sulfate d’ammonium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10556602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10556602 1 kg Flacon en plastique 1kg
10556792 25 g Flacon en plastique 25g
10697561 500 g Flacon en plastique 500g
10105563 5 kg Flacon en plastique 5kg
15109293 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10556602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    47.65€ / 1kg
    Économisez 9.15€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion 280.0°C
Couleur Argent à gris
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Granulés, garnissages ou puces
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.76g/mL
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS