Learn More
Sulfate d’ammonium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium sulfate |
| Point de fusion | 280.0°C |
| Quantité | 5 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule linéaire | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 15,552 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
| Nom IUPAC | Sulfate de diazanium |
| Poids de la formule | 132.14 |
| Afficher plus |