Learn More
Sulfate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10203280 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10203280 5 kg Récipient en plastique 5kg
10325410 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10181940 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10191940 2.5 kg Récipient de poudre en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10203280 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/6480/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
H8N2O4S, Numéro CAS-7783-20-2, 500 g, Incolore, 132,13 g/mol, 280 °C, 3391, Pot de poudre en plastique, 5 à 6, Solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Point de fusion 280°C
Couleur Incolore
pH 5 to 6
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 132.13g/mol
Conditionnement Récipient en plastique