Learn More
Sulfate d’ammonium, Fisher BioReagents
Code produit 10244923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244923 1 kg Flacon poly 1kg
10011273 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10244923 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP212R1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.65€
    38.10€ / 1kg
    Économisez 10.55€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ce sulfate d’ammonium de qualité enzymatique convient à la purification des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC diamine d’acide sulfurique
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulfate
Point de fusion 280 °C
Couleur Incolore
pH 5 à 6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly