Learn More
Sulfate d’ammonium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Rééducation Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Sulfate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | (NH4)2SO4 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 132,14g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Résidus après l’allumage | ≤0,005 % (en SO4) |
| Afficher plus |