Learn More
Sulfate d’ammonium, TraceSELECT™, Honeywell™
Code produit 15670930 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15670930 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15670930 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 09979100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, ≥ 99,9999% (base des métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulfate
CAS 7783-20-2
Quantité 100 g
Formule moléculaire H8N2O4S
Formule linéaire (NH4)2SO4
Numéro MDL MFCD00003391
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
Informations sur la solubilité Completely Soluble in water , 132g/L at 20°C
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate de diazanium
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Poids de la formule 132.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Densité 1.77g/mL at 25°C