Learn More
Sulfate d’ammonium, ultra-pur, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446379 2 kg 2kg
15426379 100 g 100g
15436379 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15446379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64419.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    73.65€ / 2kg
    Économisez 10.95€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ammonium sulfate is a widely used reagent in molecular biology and chromatography. It is useful in the isolation and purification of enzymes and proteins. It is used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins. Ammonium sulfate is also widely used in HPLC of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography. Ammonium sulfate is used in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and in secondstrand cDNA synthesis. Also it is used for the HPLC analysis of phospholipids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate d’ammonium est un réactif souvent utilisé en biologie moléculaire et en chromatographie. Il est utile dans l’isolement et la purification des enzymes et des protéines. Il intervient dans la précipitation ou le fractionnement des protéines ou encore dans la purification d’anticorps. Il est également employé dans l’analyse cristallographique des acides nucléiques et des protéines. Le sulfate d’ammonium est également souvent utilisé dans la HPLC des protéines, comme dans la chromatographie d’interaction hydrophobe. Le sulfate d’ammonium est utilisé dans un long tampon PCR, une solution de lyse PCR et la synthèse du second brin d’ADNc. Il intervient également dans l’analyse HPLC des phospholipides.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CID PubChem 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nom IUPAC sulfate de diazanium
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Densité 1.769
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Informations sur la solubilité Soluble freely in water,Insoluble in alcohol and acetone.
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté ≥99%