Learn More
Sulfure d’ammonium, 20-24 % de solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347598 100 mL 100mL
11454990 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033286.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ammonium sulfide solution is used occasionally in photographic developing, to apply patina to bronze, and in textile manufacturing. Ammonium sulfide is a very useful reagent in mineral analysis. Used in continuous culture of saccharomyces cerevisiae, useful in a double staining technique for visualization of astrocytes and microglia from brain sections and astroglial cell cultures. It plays an important role to modify the surface of low κ dielectric thin films. It is essential for molecular beam epitaxy regrowth. It is an unstable salt and acts as a selective reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12135-76-1
Formule moléculaire H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfide
Couleur Incolore à orange
Forme physique Des mesures
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 20 to 24% (aqueous)
Point d’éclair 32°C (90°F)
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol and liquid ammonia.
Poids de la formule 68.14
Odeur Like rotten eggs
Aspect Colorless liquid
Tension de vapeur 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
Densité 0.997 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfide