Learn More
Sulfure d'ammonium 20% MP Biomedicals
Code produit 11486251 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11486251 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486251 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219386025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulfide
CAS 12135-76-1
Quantité 25 mL
Plage de pourcentage du dosage 20%
Formule moléculaire H8N2S
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.S
Nom IUPAC diamine sulfane
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Poids de la formule 68.1
Densité 0.997 g/mL