Learn More
Sulfure d’ammonium, solution à 20 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10490694 100 mL Flacon en verre 100mL
10515524 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10490694 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426081000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12135-76-1
Formule moléculaire H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfide
Note relative au nom 20% solution in water
Quantité 100 mL
Formule linéaire (NH4)2S
Point d’éclair 32°C
Merck Index 15, 553
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 68.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20,0 à 24,0 % (Iodimétrie)
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Clear yellow solution
Gravité spécifique 1
Densité 1.0000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium sulfide, 20% solution in water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.