Learn More
Sulfure d’ammonium, solution à 20 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10515524 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10515524 1 L Flacon en verre 1L
10490694 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10515524 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 426080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12135-76-1
Formule moléculaire H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfide
Note relative au nom 20% solution in water
Quantité 1 L
Formule linéaire (NH4)2S
Point d’éclair 32°C
Merck Index 15, 553
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 68.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20.0 to 24.0% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Clear yellow solution
Gravité spécifique 1
Densité 1.0000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium sulfide, 20% solution in water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.