Learn More
Sulfure d'ammonium, 21,0 %, MP Biomedicals™
Code produit 11496251 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496251 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496251 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219386080
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfide
CAS 12135-76-1
Couleur Jaune
Forme physique Liquid
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 0.21
Formule moléculaire H8N2S
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.S
Nom IUPAC diamine sulfane
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Poids de la formule 68.1
Densité 0.997g/mL