Learn More
Ammonium Sulfide Solution, 20% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15687630 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15687630 500 mL Flacon en verre 500mL
15648480 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15687630 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur A1952500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 12135-76-1
Formule moléculaire H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Numéro MDL MFCD00010892
Clé InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfide solution
Couleur Jaune
Quantité 500 mL
Formule linéaire (NH4)2S
Numéro UN UN2683
Point d’éclair 32°C (89.6°F)
Poids de la formule 68.14g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in H2O
Odeur Stench
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Liquid
Tension de vapeur 600 hPa at 20°C