Learn More
Sulfure d’ammonium monohydraté, 92 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383407
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 11383407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017996.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à l’air
Ammonium sulfite monohydrate is used in caramel coloring in the food industry. It is also used in cosmetics as a hair straightening agent and a hair waving agent. It acts as a reducing agent in photography. Further, it is used in the production of bricks in order to use in blast furnace linings. In addition to this, it used in gas scrubbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-11-1
Formule moléculaire H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 134.15
Numéro MDL MFCD00066094
Clé InChI ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 21701053
Nom IUPAC diazanium;sulfite;hydrate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfite monohydrate
Point de fusion 60°C to 70°C (decomposition)
Note relative au nom Monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 92% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in acetone and alcohol.
Poids de la formule 134.15 (116.14 Anhydrous)
Indice de réfraction 1.515
Sensibilité Air Sensitive
Aspect White crystalline
Densité 1.41 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium sulfite monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium sulfite, monohydrate