Learn More
Sulfite d’ammonium monohydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15615040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15615040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615040 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 358983500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 92%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfite monohydrate
CAS 7783-11-1
Quantité 500 g
Formule moléculaire H10N2O4S
Formule linéaire (NH4)2SO3 · H2O
Numéro MDL MFCD00150959
Clé InChI ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Nom IUPAC Diazanium ; Sulfite ; Hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 134.15
CID PubChem 21701053
Poids de la formule 134.16g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 92%
Densité 1.41g/mL at 25°C