Learn More
Solution de sulfate d’ammonium 0,5 mol/l, Fisher Chemical™
Code produit 12910914 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12910914 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12910914 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 204 1000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulphate
Conditionnement Flacon
CAS 7783-20-2
Formule moléculaire H8N2O4S
Concentration 0.5 M
Numéro MDL MFCD00003391
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC diamine d’acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
CID PubChem 6097028
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:62946