Learn More
Tartrate d'ammonium, 98,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11490882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11490882 100 g
11400892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490882 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219504280
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 3164-29-2
Formule moléculaire C4H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 184.15
Numéro MDL MFCD00013073
Clé InChI NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonyme ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
CID PubChem 13652278
ChEBI CHEBI:63075
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque diamine
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium tartrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.988
Poids de la formule 184.1
Pourcentage de pureté 99.1%