Learn More
Ammonium Tartrate Dibasic, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Code produit 15620940 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15620940 250 g Flacon poly 250g
15610940 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15620940 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 09984250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., crystallized,≥99.0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3164-29-2
Formule moléculaire C4H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 184.15
Numéro MDL MFCD00013073
Clé InChI NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonyme ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
CID PubChem 13652278
ChEBI CHEBI:63075
Nom IUPAC diazanium;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Tartrate Dibasic
Couleur Blanc
Forme physique Crystallized
Quantité 250 g
Formule linéaire (NH4)2C4H4O6
Beilstein 6120352
Poids de la formule 184.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Flacon poly
Résidus après l’allumage ≤0.05% (as SO4)
Aspect Crystals
Densité 1.601g/cu.cm