Learn More
Tétrachloroaurate(III) d’ammonium hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368388
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368388 1 g 1g
11358388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040434.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13874-04-9 | AuCl4H4N | 356.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13874-04-9
Formule moléculaire AuCl4H4N
Poids moléculaire (g/mol) 356.82
Numéro MDL MFCD00011503
Clé InChI APXMUHKEDBIQKQ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion, ammonium tetrachloroaurate ii, azanium;tetrachlorogold 1-;hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii n-hydrate, ammonium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1, ammoniumtetrachloroaurate iii hydrate-au puratrem, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion r metals basis
CID PubChem 16211474
SMILES N.Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
Couleur Jaune à orange
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Nom IUPAC ammonium tetrachlorogolduide hydrate
Poids de la formule 356.82 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion