Learn More
Tétrachloropalladate(II) d’ammonium, Pd 36 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341968 5 g 5g
11331968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011882.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13820-40-1
Formule moléculaire Cl4H8N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 284.30
Numéro MDL MFCD00010884
Clé InChI IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
CID PubChem 61682
ChEBI CHEBI:60149
Nom IUPAC diazanium ; tétrachloropalladium(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium tetrachloropalladate(II)
Point de fusion (decomposition)
Couleur Marron à vert
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.17 g/mL
Formule linéaire (NH4)2PdCl4
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 284.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 36% min.