Learn More
Tétrathiomolybdate d'ammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Tetrathiomolybdate |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | MoS4 . 2(NH4) |
| Synonyme | ATTM, Ammonium Molybdenum Sulfide, Ammonium Tetrasulfidomolybdate(2-), Ammonium Thiomolybdate, Bis(ammonium)tetrathiomolybdate(2-), Coprexa, Thiomolybdic Acid Diammonium Salt, Diammonium Tetrakis(sulfido)molybdate(2-), Diammonium Tetrakis(thioxo)molybdate, Diammonium Tetrasulfidomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate(2-), Diammonium Tetrathiooxomolybdate(2-), Diammonium Tetrathioxomolybdate(2-), Diammonium Thiomolybdate, Diammonium Thiomolybdate, NSC 286644, NSC 714598, TM, Tiomolibdate Diammonium |
| Formule InChI | InChI=1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[S-][Mo](=S)(=S)[S-] |
| Nom IUPAC | diazanio;bis(sulfanilideno)-disulfidomolibdeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.3 |
| Poids de la formule | 261.8624 |