Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10005990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10005990 500 g Flacon en plastique 500g
10607401 3 kg Flacon en plastique 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10005990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.25€
    55.60€ / 500g
    Économisez 3.65€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate
Point de fusion 149.0°C
Couleur Incolore ou blanc
pH 4.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.025% max
Gravité spécifique 1.3
Plage de pourcentage du dosage 98%
Densité 1.3000g/mL
Formule linéaire NH4SCN
Merck Index 15, 558
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate