Learn More
Thiocyanate d’ammonium, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium thiocyanate |
| Point de fusion | 140°C to 149°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.5 to 6 |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | NH4SCN |
| Beilstein | 3595135 |
| Informations sur la solubilité | In water 1630g/L at 20°C |
| Poids de la formule | 76.12g/mol |
| Afficher plus |