Learn More
Concentré de thiocyanate d’ammonium, pour une solution standard de 1L, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Code produit 15615190 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15615190 1 Pc. 1 pièce
15625190 6 x 1 de chaque 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15615190 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 380201EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    50.87€ / 1 pièces
    Économisez 3.13€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-04-2027
Ajouter au panier
pour solution standard 1 L, 0,1 M NH4SCN (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.117
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiocyanate concentrate
Quantité 1 Pc.
Formule linéaire NH4SCN
Numéro UN UN3082
Beilstein 3595135
Poids de la formule 76,12g/mol
Conditionnement Ampoule