Learn More
Thiocyanate d’ammonium, cristal, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Thiocyanate |
| CAS | 1762-95-4 |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | CH4N2S |
| Synonyme | ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt |
| Clé InChI | SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(#N)[S-].[NH4+] |
| Nom IUPAC | thiocyanate d’azanium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 76.117 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium thiocyanate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate