Learn More
Thiocyanate d’ammonium, solstice
Code produit 15663240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
40kg
500g
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15663240 100 g 100g
15683240 250 g 250g
15603250 500 g 500g
15673240 1 kg 1kg
15623250 6 x 500 g 6 pièces
15613250 6 x 1 kg 6 pièces
15693240 40 kg 40kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15663240 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31120100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    32.25€ / 100g
    Économisez 4.75€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (AT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1762-95-4
Formule moléculaire CH4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 76.117
Numéro MDL MFCD00011428
Clé InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
CID PubChem 15666
Nom IUPAC thiocyanate d’azanium
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Thiocyanate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 100 g
Formule linéaire NH4SCN
Beilstein 3595135
Poids de la formule 76,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (AT)
Qualité ACS/certifié pur
Résidus après l’allumage ≤0,02 % (en SO4)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate