Learn More
Solution de thiocyanate d’ammonium, volumetrique, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Nom chimique ou matériau | Ammonium thiocyanate solution |
| Note relative au nom | Volumetrique, 0,1 M NH4SCN (0,1N) |
| CAS | 1762-95-4, 7732-18-5 |
| % min. CAS | ≥99.0000% |
| % max. CAS | ≤1.0000% |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | CH4N2S |
| Formule linéaire | NH4SCN |
| Afficher plus |