Learn More
Thioglycolate d’ammonium, solution à 70 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium thioglycolate |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 70 wt.% solution in water |
| CAS | 5421-46-5, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 115.0°C |
| Point de fusion | -20.0°C |
| Formule moléculaire | C2H7NO2S |
| Numéro MDL | MFCD00137451 |
| Densité | 1.2200g/mL |
| Synonyme | ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thioglycolate