Learn More
Thiosulfate d’ammonium, 96 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745642 500 g Flacon en plastique 500g
10432180 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10048329 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10745642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391665000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80€
    34.50€ / 500g
    Économisez 2.30€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-18-8 | H8N2O3S2 | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-18-8
Formule moléculaire H8N2O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00015965
Synonyme ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiosulfate
Point de fusion 150.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Iodimetry)
Formule linéaire (NH4)2S2O3
Merck Index 15, 559
Informations sur la solubilité Solubility in water: 63.1% (20°C) - 71.0% (70°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Pures