Learn More
Thiosulfate d’ammonium, + de 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394599 100 g 100g
11429502 500 g 500g
11439502 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10190.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-18-8 | (NH4)2S2O3
Ammonium thiosulfate finds application for leaching of gold and silver since it forms strong complexes. It is widely utilized as a photographic fixing agent, which acts quicklier than sodium thiosulfate fixers. It serves as a fertilizer. It acts as an additive to coal-waste mixtures to inhibit the formation of dangerous dioxins and furans. It is used as an analytical reagent in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiosulfate d’ammonium est utilisé dans le lessivage de l‘or et de l’argent car il forme des complexes forts. Il est généralement utilisé comme agent fixateur photographique, qui agit plus rapidement que les fixateurs de thiosulfate de sodium. Il sert d’engrais. Il sert d’additif dans les mélanges de déchets de charbon pour empêcher la formation de dioxines et de furanes dangereux. Il est utilisé comme réactif analytique dans les laboratoires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, le magnésium et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-18-8
Formule moléculaire (NH4)2S2O3
Numéro MDL MFCD00015965
Synonyme ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium thiosulfate
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
pH 6.0 to 6.5
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.64
Merck Index 14,562
Informations sur la solubilité Soluble in water,slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté ≥96%