Learn More
Thiosulfate d’ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10409170 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10409170 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10409170 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/6720/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 150°C
CAS 7783-18-8
Couleur Blanc
pH 6.2 to 7.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire H8N2O3S2
Numéro MDL 15965
Clé InChI XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=S
Nom IUPAC diamine dihydroxy-1λ⁶-disulfène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 148.20
Poids de la formule 148.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique