Learn More
Trifluoroacétate d’ammonium, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium trifluoroacetate |
| Point de fusion | 123°C to 125°C |
| CAS | 3336-58-1 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C2H5F3NO2 |
| Formule linéaire | CF3CO2NH4 |
| Numéro MDL | MFCD00012615,MFCD03095537 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Afficher plus |