Learn More
Trifluoroacétate d’ammonium, Honeywell Fluka™
Code produit 15621580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15621580 50 g 50g
15611580 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15621580 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1783950G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
pour HPLC, ≥ 99,0 % (NT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3336-58-1
Formule moléculaire C2H5F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Clé InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
CID PubChem 86601334
Nom IUPAC ammonium trifluoroacetic acid
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Trifluoroacetate
Quantité 50 g
Formule linéaire CF3CO2NH4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Poids de la formule 131.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (NT)