Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’ammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium trifluoromethanesulfonate |
| Point de fusion | 225°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Poids de la formule | 167.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |