Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’ammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646894 25 g Flacon en verre 25g
10074923 5 g Flacon en verre 5g
10608434 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646894 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388730250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    216.00€ / 25g
    Économisez 15.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38542-94-8
Formule moléculaire CH4F3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 167.11
Numéro MDL MFCD00075332
Clé InChI BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
CID PubChem 15842047
Nom IUPAC azanium ; trifluorométhane sulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 225°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Poids de la formule 167.11
Pourcentage de pureté 99%