Learn More
Oxyde de tungstène d’ammonium pentahydraté, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™, Puratronic™
Code produit 11327077
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327077 100 g 100g
11317077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010899.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1311-93-9
Formule moléculaire (NH4)10W12O41·5H2O
Numéro MDL MFCD00015956
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium tungsten oxide pentahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 3132.64 (3042.56 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White crystalline
Densité 2.3