Learn More
Dichlorhydrate d'amodiaquine dihydraté, LoGiCal
Code produit 30464228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464228 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0617.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Noms d’analytes ou de composants Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nom IUPAC 4-[(7-chloroquinoléin-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol;dihydrate;dichlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 464.81
Quantité 10 mg
Poids de la formule 463,1196 g/mol