Learn More
Dichlorhydrate d'amodiaquine dihydraté, Mikromol™
Code produit 30050505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050505 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050505 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0617.00
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate d'amodiaquine dihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Noms d’analytes ou de composants Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nom IUPAC 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ;dihydraté ;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 464.81
Quantité 500 mg
Poids de la formule 463,1196 g/mol