Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate d’amodiaquine dihydraté
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amodiaquine dihydrochloride dihydrate |
| Point de fusion | 166.0°C to 172.0°C |
| Point d’ébullition | 478.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 464.81 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (HPLC) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Amodiaquine dihydrochloride dihydrate