Learn More
N-oxyde d'amodiaquine, Mikromol™
Code produit 30050288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050288 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050288 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0617.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde d'amodiaquine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amodiaquine N-Oxide
CAS 102391-07-1
Noms d’analytes ou de composants Amodiaquine N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H22 Cl N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethyloxidoamino)methyl]-, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, N-oxide, Amodiaquine N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C20H22ClN3O2/c1-3-24(26,4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CC[N+]([O-])(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nom IUPAC oxyde de N-[[5-[(7-chloroquinoline-4-yl)amino]-2-hydroxyphényl]méthyl]-N-éthyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 371.86
Quantité 25 mg
Poids de la formule 371,1401 g/mol