Learn More
Amoxapine, LoGiCal
Code produit 30462217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462217 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462217 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amoxapine
CAS 14028-44-5
Noms d’analytes ou de composants Amoxapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H16 Cl N3 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Nom IUPAC 8-chloro-6-pipérazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazépine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 313.78
Quantité 10 mg
Poids de la formule 313,0982 g/mol